Learn More
STF-62247, MedChemExpress
Código de producto. 16449706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449706 50 mg 50 miligramos
16442646 25 mg 25 miligramos
16413158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16449706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100746
MedChemExpress STF-62247 is an autophagy inducer that selectively cytotoxic to VHL-deficient renal cell carcinoma (IC50 of 0.625 μM and 16 μM in RCC4 and RCC4/VHL cells, respectively).
STF-62247 is an autophagy inducer that selectively cytotoxic to VHL-deficient renal cell carcinoma (IC50 of 0.625 μM and 16 μM in RCC4 and RCC4/VHL cells, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STF-62247
Forma física Solid
CAS 315702-99-9
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (187.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=NC=C3)=CS2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 267.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.35
Porcentaje de pureza 98.99%