Learn More
STF-31, MedChemExpress
Código de producto. 16487608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487608 10 mg 10 miligramos
16463627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18728
MedChemExpress STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STF-31
CAS 724741-75-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25N3O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (80.28 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(CNS(=O)(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 423.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.53
Porcentaje de pureza 96.97%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death