Learn More
STF-118804, TRC
Código de producto. 30412910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412910 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30412910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68673510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[5-Methyl-4-[((4-methylphenyl)sulfonyl)methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Fórmula molecular C25H23N3O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo STF-118804, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cc2nc(oc2C)c3ccc(cc3)C(=O)NCc4cccnc4
Nombre IUPAC 4-[5-metil-4-[(4-metilfenil)sulfonilmetil]-1,3-oxazol-2-il]-N-(piridin-3-ilmetil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 461.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.1409