Learn More
Steviol, TRC
Código de producto. 30135705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135705 100 mg 100 miligramos
30003660 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS686720100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-80-7
Fórmula molecular C20 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 318.45
Sinónimo Kaur-16-en-18-oic acid, 13-hydroxy-, (4α)-, Kaur-16-en-18-oic acid, 13-hydroxy- (7CI,8CI), Steviol (6CI), (-)-Steviol, (4α)-13-Hydroxykaur-16-en-18-oic acid, 13-Hydroxykaurenoic acid, Ent-13-hydroxykauran-16-en-19-oic acid, Hydroxydehydrostevic acid, NSC 226902
SMILES C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](O)(CC[C@@H]23)C4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Steviol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O3/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15-,17+,18+,19+,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.2195