Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable Roja SteriWare™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12917945 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 85
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12917945 60 mL paquete de 100
17488873 2,5 L paquete de 15
15510904 30 mL paquete de 100
17418883 500 mL paquete de 50
17478873 1000 mL paquete de 25
15819441 125 mL paquete de 100
17498873 250 mL paquete de 85
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12917945 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8045R60S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ Desechable Roja Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Rojo
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Cuchara Desechable
Incluye Embolsados individualmente
Material Poliestireno