Descripción
- Nuestras cucharas rojas desechables son un artículo popular para uso en laboratorio, producción y trabajo de calidad.
- El color rojo brillante significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el polvo por error.
- Las cucharas rojas son perfectas para uso alimentario, químico y farmacéutico.
- Nuestra gama completa de cucharas (palas) para polvo desechables SteriWare™ se fabrica y envasa en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar la limpieza.
- Están diseñadas para utilizarse directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa.
- Las cucharas estériles tienen un nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6.
- Las PharmaScoops™ son ideales para la dispensación y el muestreo de polvos y gránulos.
- Las cucharas pueden usarse directamente desde la bolsa.
- Los mangos resistentes y ergonómicos están colocados en lo alto del cuerpo para mantener la mano alejada del polvo.
- Las cucharas se suministran con la documentación completa, incluido el certificado por lotes de conformidad y la certificación de irradiación para la esterilización.
- Hechas de PS de uso alimentario.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
- Sin BSE/EET.
- El poliestireno (PS) es ideal para la mayoría de las aplicaciones, ya que es fuerte y rígido.
- Gran variedad de tamaños de 30 ml a 2500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de producto | Cuchara Desechable |
| Material | Poliestireno |