Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Disponibles en diversos tamaños
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estériles |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Cuchara Volumétrica |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 171 mm |
Estas Cucharas Volumétricas no son dispositivos de medición certificados. Se requiere la verificación del usuario.