Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Desechable de Bolsas SteriWare™
Código de producto. 11995846 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
14 mm
25 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
11995846 25 mm No estéril paquete de 100
11905856 25 mm Estéril paquete de 100
15691582 14 mm Estéril paquete de 100
15839461 14 mm No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11995846 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8085A100
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
El Tomamuestras Desechable de Bolsas Sampling Systems™ Steriware™ es un dispositivo higiénico de un solo uso que ha sido especialmente diseñado para tomar muestras a través del lateral de la bolsa.
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
Especificaciones
Material HDPE
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 25 mm