Learn More
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15504004 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
15504004 200 mm Estéril paquete de 10
16269421 100 mm Estéril paquete de 50
15360044 100 mm Estéril paquete de 100
16259421 100 mm No estéril paquete de 50
15879741 100 mm No estéril paquete de 100
15889741 200 mm No estéril paquete de 20
30286533 250 mm Estéril paquete de 10
30286532 250 mm No estéril paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15504004 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8370H200S
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para laboratorios, entornos farmacéuticos, salas limpias y fabricación de productos químicos. El embudo líquido desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ viene envasado individualmente después de ser moldeado y empacado en una sala limp
  • Fabricado con HDPE
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Diámetro del tubo (métrico) 15 mm
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Embudo de llenado (líquido)