Learn More
Merck Sistemas de filtración al vacío estériles sin embudo Steritop™ E-GP
Descripción
Stericup E y Steritop Los sistemas de vacío estériles son la última incorporación a la Stericup Familia de liberación rápida. El Stericup E y Steritop La familia de dispositivos E está diseñada como una opción más sustentable para la filtración estéril que reduce significativamente el plástico y el embalaje. Son productos de filtro sin embudo para uso en la filtración al vacío estéril de soluciones acuosas, como medios y reactivos/tampones de cultivo de tejidos.
El Stericup E y Steritop Los dispositivos E están diseñados específicamente para la filtración estéril de botellas compatibles (tamaño de cuello de 38 y 45 mm) de medios y reactivos/tampones de cultivo de tejidos.
SEGPT0038 es un collar roscado de 38 mm, que utiliza un diámetro de 0,22 μMembrana PES Express PLUS de flujo rápido con tamaño de poro m que se puede conectar directamente a cualquier matraz receptor de 45 mm (vidrio o plástico) de cualquier volumen para esterilizar medios de cultivo de tejidos y tampones.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente con adaptador azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | PES Express PLUS |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 40 cm² |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril |
| Ajuste de la salida | Con rosca de 45 mm |
| Estilo de salida | Con rosca de 45 mm |
| Mostrar más |