Learn More
Heinz Herenz Steristoppers No. MA2/3 para gafas
Description
Steristoppers™ son una invención de la Heinz Herenz empresa y han demostrado su valía en todo el mundo durante muchos años. Los tapones de celulosa son ideales para el sellado estéril de cultivos bacterianos en tubos de ensayo, matraces Erlenmeyer y matraces de cultivo. Muchas instituciones importantes en todo el mundo confían en nuestra invención propia, porque además de sus excelentes propiedades también simplifica el trabajo en el laboratorio.
- Esterilizable en autoclave hasta 200 °C
- Filtrado de bacterias
- Esterilizables
- Permeable al aire
- Buena relación calidad-precio
- Disponible en varios tamaños, formas y unidades de embalaje. También son posibles diseños especiales.
Debe saber que:
- Sólo apto para un solo uso.
Specifications
Specifications
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Diameter (Metric) Bottom | 26 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 31 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 31 mm |
| Material | Fibra de celulosa |
| Tipo de producto | Tapón estéril |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.