Learn More
Heinz Herenz Steristoppers No.29K para gafas
Product Code. 10066791
Change view
Click to view available options
Stopper Number:
29K
Unit Size:
paquete de 2500
Product Code. Stopper Number Unit Size
10066791 29K paquete de 2500
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10066791 Supplier Heinz Herenz Supplier No. 1012905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.71€
    348.73€ / paquete de 2500
    Ahorro 196.98€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Steristoppers™ Se ha demostrado que son un excelente sellado para muestras microbiológicas y cultivos de tejidos en tubos de ensayo y matraces Erlenmeyer. Se utilizan de forma constante en muchos laboratorios microbiológicos europeos desde hace muchos años.
Steristoppers™ son una invención de la Heinz Herenz empresa y han demostrado su valía en todo el mundo durante muchos años. Los tapones de celulosa son ideales para el sellado estéril de cultivos bacterianos en tubos de ensayo, matraces Erlenmeyer y matraces de cultivo. Muchas instituciones importantes en todo el mundo confían en nuestra invención propia, porque además de sus excelentes propiedades también simplifica el trabajo en el laboratorio.
  • Esterilizable en autoclave hasta 200 °C
  • Filtrado de bacterias
  • Esterilizables
  • Permeable al aire
  • Buena relación calidad-precio
  • Disponible en varios tamaños, formas y unidades de embalaje. También son posibles diseños especiales.
Debe saber que:
  • Sólo apto para un solo uso.
Specifications
Desechables Un solo uso
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Diameter (Metric) Bottom 24 mm
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Diámetro del área superior (métrico) 28 mm
Material Fibra de celulosa
Tipo de producto Tapón estéril
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Stopper Number 29K