Learn More
Sartorius Sterisart™ Software de fácil configuración
Código de producto. 17288720 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bomba universal Sterisart
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17288720 Bomba universal Sterisart cada uno
1 options
Código de producto. 17288720 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1Z0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00€
    5332.64€ / paquete de 1
    Ahorro 557.36€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Sterisart™ Easy Configuration Software es un software de arrastrar y soltar diseñado para aumentar la confiabilidad del proceso para las pruebas de esterilidad de productos farmacéuticos estériles.
  • Guía paso a paso a través de cada prueba de esterilidad programada, como por ejemplo: USP 71 o Eu. Ph. 2.6.1
  • Registros electrónicos que cumplen con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA
  • Gestión de cuentas de usuario, registro de auditoría y protección de contraseñas
  • Escaneo, almacenamiento e impresión de datos y registros relevantes para el proceso en materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Herramienta de configuración automatizada en línea
Para utilizar con (equipo) Bomba universal Sterisart