Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Medios en frasco Bd Sterisart: Frasco de TSB de boca ancha
Código de producto. 15982710 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15982710 100 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 15982710 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor BD257294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    221.91€ / paquete de 10
    Ahorro 9.09€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El líquido para pruebas de esterilidad TSB se utiliza para detectar, aislar y cultivar microorganismos fastidiosos y no fastidiosos
  • Caldo de soja tríptica
  • Medio nutritivo líquido de uso general utilizado en pruebas de esterilidad para la detección, aislamiento y cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos según USP y EP.
  • Medio nutritivo que apoyará el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos aeróbicos comunes y anaeróbicos facultativos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Cierre de tipo 7, D.E. de 45 mm
Tipo de medios TSB (caldo tríptico de soja)
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 10
Tipo de empaquetado Frasco de boca ancha, doble envasado individual
Cantidad 100 ml