Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Medios en frasco Bd Sterisart: FTM, frasco de boca ancha
Código de producto. 15972710 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml
Código de producto.
15972710 100 ml
1 options
Código de producto. 15972710 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor BD257293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    243.17€ / paquete de 10
    Ahorro 9.83€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
El fluido de prueba de esterilidad FTM se utiliza para pruebas biológicas y para el enriquecimiento y cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos.
  • Medio líquido de tioglicolato
  • Medio nutritivo líquido para pruebas de esterilidad de productos biológicos y para el enriquecimiento y cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos según USP y EP.
  • No al vacío, pero el espacio en la cabeza del FTM recibe una corriente de nitrógeno para mantener la anaerobiosis.
  • Contiene agar de calidad especial, lo que resulta en una alta claridad del medio preparado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Cierre de tipo 7, D.E. de 45 mm
Tipo de medios FTM (medio líquido de tioglicolato)
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 10
Tipo de empaquetado Frasco de boca ancha, doble envasado individual
Cantidad 100 ml