Learn More
Buerkle™ Espátulas para Cucharas SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15614114 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15614114 0,5 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 15614114 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53781031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan como cuchara de muestreo o para medir o transferir pequeñas cantidades. Las Espátulas para Cuchara Buerkle™ SteriPlast™ también pueden usarse como rasqueta o para mezclar y remover.
  • La espátula cuchara es una espátula doble con una cuchara de 0,5 mL y una hoja de espátula de 17 mm, longitud total 178 mm.
  • PS, especialmente diseñado para uso desechable, resistente a productos químicos y a prueba de corrosión
  • Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
  • Envasadas individualmente de forma opcional y esterilizadas por rayos gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Desechables Un solo uso
Anchura (métrico) Cuchilla para cuchara de 17 mm
Material Poliestireno