Descripción
- Para la toma de muestras de polvos, gránulos y pastas
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
- Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10 000
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 0,34 oz |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvos, gránulos y pastas |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 170 mm |