Learn More
Buerkle™ Cucharas para alimentos de color azul SteriPlast™
BIOPHARMA
Código de producto. 15634134 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Longitud (métrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15634134 1000 mL 332 mm paquete de 10
15614134 250 mL 232 mm paquete de 10
15624134 500 mL 280 mm paquete de 10
15644124 25 mL 141 mm paquete de 10
15654124 50 mL 160 mm paquete de 10
15664124 100 mL 205 mm paquete de 10
15674124 150 mL 216 mm paquete de 10
17220594 2000 mL - paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15634134 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53783019
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Idóneas para polvos, granulados y pastas. Las cucharas para alimentos Buerkle™ SteriPlast™ se esterilizan con rayos gamma. El color azul no se presenta de forma natural en los alimentos. Las cucharas se pueden encontrar rápidamente e identificar fácilmente en un control visual si alguna vez se mezclan en la producción.
  • El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
  • Envasadas individualmente para uso desechable
  • Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
  • Pueden detectarse mediante escáneres de color
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Raspador de alimentos
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, granulados y pastas
Longitud (imperial) 13,07 in
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 332 mm
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave