Learn More
Thermo Scientific™ Discos de silicona Sterillin™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizados como revestimientos de capuchón altamente efectivos o como septos para orificios de inyección/cierres perforables y una amplia variedad de aplicaciones. |
| Material | Caucho |
| Diámetro (métrico) | 14mm |
| Tipo de producto | Disco |