Learn More
Bochem™ Pinzas de esterilización
Código de producto. 10214131
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10214131 280 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10214131 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 2262
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tenazas de esterilización Bochem™ para manipular de forma segura el contenido estéril.
  • Para contenido estéril
Especificaciones
Descripción 5mm de diámetro
Longitud (métrico) de la abertura 190 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Material Acero inoxidable (18/10)