Learn More
ratiolab™ Caja de pipetas esterilizadoras
Código de producto. 17128118
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17128118 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17128118 Proveedor ratiolab™ N.º de proveedor 3170100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    81.59€ / paquete de 1
    Ahorro 39.41€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Para el almacenamiento práctico de hasta cuatro cajas de pipetas, esta caja de pipetas esterilizante ahorra espacio y ofrece un almacenamiento seguro para esterilizar en autoclave diversos artículos de vidrio.
  • Garantiza la entrada de vapor al contenedor y optimiza el proceso de autoclave.
  • La base y la sección superior están rellenas con una capa de silicona en la parte inferior como amortiguador para proteger los artículos de vidrio de astillarse.
  • Esterilizable en autoclave °a 121 C durante 20 min.
  • Profundidad (métrica): 265 mm
Especificaciones
Altura (métrico) 120 mm
Material Aluminio
Anchura (métrico) 250 mm