Learn More
Gibco™ Sterilized Sample Ports compatible with CTS™ Rotea™ Single-Use Kit
Descripción
The Sterilized Sample Ports enable collection of product samples during protocol execution in process development. The sample port assembly consists of a needleless port joined with short lengths of PVC tube. The PVC tube is sealed to enable thermal welding. The sample port assemblies and PVC tubing are gamma-irradiated and individually packaged.
- El kit de un solo uso Gibco CTS Rotea forma parte del sistema de centrifugación de contraflujo Gibco CTS Rotea
- Cada kit puede realizar una amplia gama de pasos de procesamiento celular, lo que lo hace ideal para la concentración y el lavado, la separación, el aislamiento y mucho más
- El kit de un solo uso proporciona flexibilidad para el desarrollo de procesos y admite fácilmente la fabricación a escala comercial
- Cada kit es compatible con conectores Luer estériles o soldadura térmica
- Estos puertos de muestra esterilizados para su uso con el kit permiten la recogida de muestras de productos durante la ejecución de protocolos para el desarrollo de procesos
- El conjunto del puerto de muestra consta de un puerto sin aguja unido con longitudes cortas del tubo de PVC
- El tubo de PVC está sellado para permitir la soldadura térmica
- Los conjuntos de puertos de muestra y los tubos de PVC están irradiados con gamma y envasados individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Refrigerado | No |
| Línea de productos | CTS Rotea |
| Cantidad | 10 ports |