Learn More
Ratiolab™ Puntas de dispensador de 1,25 ml esterilizadas
Descripción
- Las puntas de dispensador se ajustan a la Dispetta Ratiolab™ y a la Eppendorf Multipette™ 4780, dispensador Ritter, Gilson Distriman y Brand HandyStep S
- No esterilizables en autoclave
- Graduaciones visibles
- Esterilizadas
- Se suministra en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1,25 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | A granel |
| Cantidad | 100/paquete |
| Tipo de producto | Puntas de dispensador |
| Para utilizar con (equipo) | Serial pipetting |
| Graduado | Sí |