Learn More
Brady™ Etiquetas de indicación de esterilización
Código de producto. 17110191
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
1,5 in
2 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) unitSize
17110191 2 in paquete de 2000
17100191 1,5 in paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17110191 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 149273
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de indicación de esterilización Brady™ son etiquetas de polipropileno con indicación de esterilización por vapor con cabezales preimpresos que muestran la palabra STERILIZED (ESTERILIZADO) cuando se exponen a condiciones de autoclave.
  • Ideal para su uso en el seguimiento de muestras, gestión de inventario, seguimiento general e identificación de materiales de laboratorio que requieren esterilización
  • Solución económica para identificar viales, tubos, gradillas y matraces
  • Se adhiere a acero inoxidable, vidrio y polipropileno
  • Soporta temperaturas desde -320,8 hasta 249,8 °F (-196 a 121 °C)
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polipropileno
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, Identificación general, Etiquetado de laboratorio, Etiquetado con indicación de temperatura
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Modelo THT-137-7425-2-AC
N.° por paquete 2000 Etiqueta(s) / Rollo
Cantidad 2000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Longitud (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 50.80 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 50.80 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50.80 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number THT-137-7425-2-AC