Learn More
Brady™ Etiquetas de indicación de esterilización
Descripción
- Ideal para su uso en el seguimiento de muestras, gestión de inventario, seguimiento general e identificación de materiales de laboratorio que requieren esterilización
- Solución económica para identificar viales, tubos, gradillas y matraces
- Se adhiere a acero inoxidable, vidrio y polipropileno
- Soporta temperaturas desde -320,8 hasta 249,8 °F (-196 a 121 °C)
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Polipropileno |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Mostrar más |