Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™
Código de producto. 30243692
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 ml
500 ml
1000 mL
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Rectángulo
Descripción:
Con dosis de 120 mg/l
Con dosis de 20 mg/l
En dosis de 20 mg/L
Sin dosis
Material:
PET
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
70 PCS
paquete de 126
paquete de 174
paquete de 84
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Descripción Material unitSize
30243692 1000 mL Cuadrada En dosis de 20 mg/L PET paquete de 84
30243687 350 ml Rectángulo Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 174
30243690 350 ml Rectángulo Sin dosis PET paquete de 174
30243683 350 ml Rectángulo Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 174
30243693 500 ml Cuadrada Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 126
30243682 500 ml Cuadrada Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 126
30243688 500 ml Cuadrada Sin dosis PET paquete de 126
30243689 500 ml Rectángulo Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 174
30243684 500 ml Rectángulo Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 174
30243685 500 ml Rectángulo Sin dosis PET paquete de 174
11309243 500 ml Forma redonda Con dosis de 20 mg/l Poliestireno 70 PCS
11319243 500 ml Forma redonda Sin dosis Poliestireno 70 PCS
30243686 1000 mL Cuadrada Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 84
30243691 1000 mL Cuadrada Sin dosis PET paquete de 84
14 options
Código de producto. 30243692
Marca: Thermo Scientific™ WSC100020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™.
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
  • Disponibles fabricados con:
    • Poliestireno flexible
    • PETG resistente no tóxico
    • NOVEDAD: tereftalato de polietileno (PRT) ligero para mejorar la manipulación
  • Vacíos o predosificados con tiosulfato de sodio
  • Los frascos de poliestireno y PETG cuentan con etiquetas codificadas por colores para una diferenciación más sencilla:
    • Azul: dosificados
    • Verde: sin dosificación
  • A prueba de manipulación para garantizar la integridad de las muestras
  • Números de lote para una trazabilidad completa
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Nivel de dosis de 20 mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una baja concentración de cloro
  • Nivel de dosis de 120mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una alta concentración de cloro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Natural
Descripción En dosis de 20 mg/L
Material PET
N.º por caja 84
Esterilidad Irradiados con gamma
Forma Cuadrada
Material del cierre HDPE