Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™
Código de producto. 30243690
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 ml
500 ml
1000 ml
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Rectángulo
Descripción:
Con dosis de 120 mg/l
Con dosis de 20 mg/l
En dosis de 20 mg/L
Sin dosis
Material:
PET
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
70 PCS
paquete de 110
paquete de 126
paquete de 144
paquete de 174
paquete de 70
paquete de 84
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Descripción Material Tamaño de la unidad
30243690 350 ml Rectángulo Sin dosis PET paquete de 174
13503150 350 ml Rectángulo Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 144
30243687 350 ml Rectángulo Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 174
30243683 350 ml Rectángulo Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 174
12632035 350 ml Rectángulo Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 144
13128770 500 ml Cuadrada Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 110
30243693 500 ml Cuadrada Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 126
15285652 500 ml Cuadrada Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 144
30243682 500 ml Cuadrada Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 126
30243688 500 ml Cuadrada Sin dosis PET paquete de 126
12642035 500 ml Rectángulo Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 144
30243689 500 ml Rectángulo Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 174
13523140 500 ml Rectángulo Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 144
30243684 500 ml Rectángulo Con dosis de 20 mg/l PET paquete de 174
30243685 500 ml Rectángulo Sin dosis PET paquete de 174
11309243 500 ml Forma redonda Con dosis de 20 mg/l Poliestireno 70 PCS
11319243 500 ml Forma redonda Sin dosis Poliestireno 70 PCS
30243686 1000 ml Cuadrada Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 84
13148770 1000 ml Cuadrada Con dosis de 120 mg/l PET paquete de 70
30243692 1000 ml Cuadrada En dosis de 20 mg/L PET paquete de 84
30243691 1000 ml Cuadrada Sin dosis PET paquete de 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 30243690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor WSC350/NT
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™.
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
  • Disponibles fabricados con:
    • Poliestireno flexible
    • PETG resistente no tóxico
    • NOVEDAD: tereftalato de polietileno (PRT) ligero para mejorar la manipulación
  • Vacíos o predosificados con tiosulfato de sodio
  • Los frascos de poliestireno y PETG cuentan con etiquetas codificadas por colores para una diferenciación más sencilla:
    • Azul: dosificados
    • Verde: sin dosificación
  • A prueba de manipulación para garantizar la integridad de las muestras
  • Números de lote para una trazabilidad completa
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Nivel de dosis de 20 mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una baja concentración de cloro
  • Nivel de dosis de 120mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una alta concentración de cloro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 350 ml
Color Natural
Descripción Sin dosis
Material PET
N.º por caja 174
Esterilidad Irradiados con gamma
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectángulo