Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Accesorios y frascos de muestreo medioambiental
- Frascos para muestreo medioambiental
- Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™
Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™
Código de producto. 30243688
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 ml
500 ml
1000 ml
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Rectángulo
Descripción:
Con dosis de 120 mg/l
Con dosis de 20 mg/l
En dosis de 20 mg/L
Sin dosis
Material:
PET
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
70 PCS
paquete de 110
paquete de 126
paquete de 144
paquete de 174
paquete de 70
paquete de 84
21 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Forma | Descripción | Material | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30243688 | 500 ml | Cuadrada | Sin dosis | PET | paquete de 126 |
| 13503150 | 350 ml | Rectángulo | Con dosis de 20 mg/l | PET | paquete de 144 |
| 30243687 | 350 ml | Rectángulo | Con dosis de 20 mg/l | PET | paquete de 174 |
| 30243690 | 350 ml | Rectángulo | Sin dosis | PET | paquete de 174 |
| 30243683 | 350 ml | Rectángulo | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 174 |
| 12632035 | 350 ml | Rectángulo | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 144 |
| 13128770 | 500 ml | Cuadrada | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 110 |
| 30243693 | 500 ml | Cuadrada | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 126 |
| 15285652 | 500 ml | Cuadrada | Con dosis de 20 mg/l | PET | paquete de 144 |
| 30243682 | 500 ml | Cuadrada | Con dosis de 20 mg/l | PET | paquete de 126 |
| 12642035 | 500 ml | Rectángulo | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 144 |
| 30243689 | 500 ml | Rectángulo | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 174 |
| 13523140 | 500 ml | Rectángulo | Con dosis de 20 mg/l | PET | paquete de 144 |
| 30243684 | 500 ml | Rectángulo | Con dosis de 20 mg/l | PET | paquete de 174 |
| 30243685 | 500 ml | Rectángulo | Sin dosis | PET | paquete de 174 |
| 11309243 | 500 ml | Forma redonda | Con dosis de 20 mg/l | Poliestireno | 70 PCS |
| 11319243 | 500 ml | Forma redonda | Sin dosis | Poliestireno | 70 PCS |
| 30243686 | 1000 ml | Cuadrada | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 84 |
| 13148770 | 1000 ml | Cuadrada | Con dosis de 120 mg/l | PET | paquete de 70 |
| 30243692 | 1000 ml | Cuadrada | En dosis de 20 mg/L | PET | paquete de 84 |
| 30243691 | 1000 ml | Cuadrada | Sin dosis | PET | paquete de 84 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30243688
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
WSC500/NT
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Disponibles fabricados con:
- Poliestireno flexible
- PETG resistente no tóxico
- NOVEDAD: tereftalato de polietileno (PRT) ligero para mejorar la manipulación
- Vacíos o predosificados con tiosulfato de sodio
- Los frascos de poliestireno y PETG cuentan con etiquetas codificadas por colores para una diferenciación más sencilla:
- Azul: dosificados
- Verde: sin dosificación
- A prueba de manipulación para garantizar la integridad de las muestras
- Números de lote para una trazabilidad completa
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Nivel de dosis de 20 mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una baja concentración de cloro
- Nivel de dosis de 120mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una alta concentración de cloro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural |
| Descripción | Sin dosis |
| Material | PET |
| N.º por caja | 126 |
| Esterilidad | Irradiados con gamma |
| Color del tapón | Blanco |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Forma | Cuadrada |