Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno de triple bolsa Sterilin™ de 250 ml con tapón de metal
Código de producto. 11379113
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Material del cierre:
Metal
Polipropileno
Cantidad:
150/Paq.
40/Paq.
80/Caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 40
paquete de 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Cantidad Tamaño de la unidad
11379113 30 mL Polipropileno 150/Paq. paquete de 150
11389113 100 mL Polipropileno 80/Caja paquete de 80
11804732 250 mL Metal 40/Paq. paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 128DB/IRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    493.00€ / paquete de 150
    Ahorro 42.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Utilice recipientes de poliestireno de triple bolsa Thermo Scientific™ Sterilin™ en salas de hospitales y otras áreas estériles de este tipo.
Use Thermo Scientific™ Sterilin™ Triple Bagged Polystyrene Containers in hospital rooms and other such sterile areas.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Cada recipiente está:
  • Envuelto triplemente con dos bolsas de apertura fácil dentro de una bolsa exterior a granel
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Marcado con un punto de radiación como garantía de esterilidad y con detalles del lote para una trazabilidad completa
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
Nota:
Solo para uso in vitro.
Método de uso:
El protocolo de uso es el siguiente:
  • La unidad se saca primero de la bolsa exterior que se encuentra en la caja de cartón.
  • De las dos bolsas selladas, se puede abrir la bolsa más exterior en un ambiente no estéril rasgando cuidadosamente a lo largo de la línea según se indica.
  • El personal puede sacar fácilmente la bolsa interior de la bolsa exterior dentro del área de operación estéril para asegurar una transferencia estéril de un área a la siguiente.
  • En ese momento, el recipiente puede sacarse de la segunda bolsa sellada dentro del campo estéril.
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas. Este producto está sujeto a una cantidad de pedido mínimo. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE.
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 31 mm
Altura (métrico) 94 mm
Etiqueta Impreso
Cantidad 150/Paq.