Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri estándar de 90 mm Sterilin™
Description
Cultive microorganismos en medios sólidos utilizando las placas de Petri estándar de 90 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas placas poco profundas maximizan el espacio en su incubadora y cuentan con un acabado de espejo que asegura una alta calidad óptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Idóneas para dispensadores automáticos de placas
- Fabricadas con poliestireno virgen no citotóxico
- Los moldes acabados en espejo garantizan una alta claridad óptica
- Disponible ya sea de fabricación aséptica o esterilizada terminalmente por irradiación gamma
- Disponible en formatos simples, triples y no ventilados
- Triple ventilación — ayuda al intercambio de gases; ideal para trabajo a corto plazo
- Ventilación única — limita el intercambio de gases, minimiza la evaporación y la deshidratación; ideal para trabajo a largo plazo
- Sin ventilación — más adecuado para trabajo anaeróbico y a largo plazo
- La placa poco profunda es ideal para maximizar el espacio de la incubadora
- Solo para uso in vitro
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Producidas y diseñadas de acuerdo con la norma para placas de Petri EN ISO 24998:2008, la cual incluye controles dimensionales exhaustivos. |
| Descripción | Placa de Petri, 90mm |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Placa de Petri |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 20 |
| Ventilación | 3 |
| Show More |