Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes
Código de producto. 11951546
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11951546 Transparente 500 PCS
11399273 Azul 500 PCS
11319283 Rojo paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11951546 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 502VF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.67€
    208.00€ / paquete de 500
    Ahorro 41.67€
    16% Descuento
En stock
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes.
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
  • Fabricados de forma aséptica
  • Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Placas de 90 mm probadas de acuerdo con la norma EN ISO 24998:2008
Color Transparente
Forma Redondo
Esterilidad Fabricación aséptica
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 2
N.º por caja 500
N.° por paquete 20
Ventilación 3
Altura (métrico) 16 mm
Altura (imperial) 16 pulg
Diámetro (métrico) 90 mm