Learn More
Thermo Scientific™ Discos de caucho de silicona Sterilin™
Código de producto. 12812883
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
N.º por caja:
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) N.º por caja unitSize
12812883 3,2 mm 100 paquete de 100
12812873 1,6 mm 100 paquete de 100
12822873 1,6 mm 100 paquete de 100
12822883 3,2 mm 100 paquete de 100
12862873 1,6 mm 100 paquete de 100
12882873 1,6 mm 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12812883 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TDSC0220032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reduzca la posibilidad de fugas en tapones, orificios de inyección y otras aplicaciones. El material de silicona translúcido ofrece un rendimiento excelente en un amplio intervalo de temperaturas.
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
  • Translúcido
  • Se pueden usar en un amplio intervalo de temperatura: De - 50 °C a + 200 °C
  • Esterilizables en autoclave
Información para pedidos
  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Caucho de silicona
N.º por caja 100
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) De - 50° a + 200 °C
Grosor (métrico) 3,2 mm
Línea de productos Sterilin
Forma Forma redonda
Tipo de producto Silicone Rubber Disc
Diámetro (métrico) 22 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable