Learn More
Thermo Scientific™ Vial de centelleo Sterilin™, Cubitainer
Description
Obtenga resultados exactos durante el recuento de centelleo de líquidos y el recuento beta/gamma con los viales de centelleo Thermo Scientific™ Sterilin™.El tapón de un cuarto de vuelta garantiza el almacenamiento fiable de las muestras. Son ideales para el recuento de centelleo de líquidos, el recuento beta/gamma y el almacenamiento de muestras.
- Fabricados con precisión para garantizar la resistencia a los productos químicos
- El tapón de rosca de un cuarto de vuelta garantiza una contención de las muestras excepcional
- El vial de 6 ml con tapón de ajuste embutido es ideal como inserto para los viales de centelleo
Información para pedidos
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Specifications
Specifications
| Descripción | Vial y tapón de centelleo |
| Diámetro exterior (imperial) | 26,5 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| N.º por caja | 1000 |
| N.° por paquete | 1000 |
| Línea de productos | Sterilin |
| Volumen total (métrico) | 20 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.