Learn More
Corning™ PYREX™ Tubos de cultivo desechables de fondo redondo con rosca, sin marca ni tapa.
Código de producto. 11962298
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 mL
11,5 mL
15 ml
19 mL
24 mL
30 mL
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11962298 7,5 mL 100 mm paquete de 250
11992298 15 ml 125 mm paquete de 250
10406843 15 ml 125 mm 1000 PCS
13013083 15 ml 125 mm paquete de 250
10633004 7,5 mL 100 mm paquete de 1000
13093073 7,5 mL 100 mm paquete de 250
10170163 11,5 mL 100 mm paquete de 1000
11379253 11,5 mL 100 mm paquete de 250
13003083 11,5 mL 100 mm paquete de 250
10631854 24 mL 125 mm 500 PCS
11329263 24 mL 125 mm paquete de 500
10776503 30 mL 150 mm paquete de 500
11349263 30 mL 150 mm paquete de 250
10745763 19 mL 150 mm 1000 PCS
11912308 19 mL 150 mm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11962298 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9944913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    214.75€ / paquete de 250
    Ahorro 15.25€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Fabricados con vidrio de borosilicato para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico. Los tubos de cultivo roscados con fondo redondo Corning™ Pyrex™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteri
Un tubo de fondo redondo sin punto de marcado. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para tapas, ver Cat. No. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Cuello de rosca
Capacidad (métrico) 7,5 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables Un solo uso
Para utilizar con Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico
Tipo de etiqueta Ninguno
Envase A granel
Tamaño de rosca 13-415
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de cultivo