Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de vidrio borosilicatado sin reborde de base redonda Sterilin™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11309253
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 ml
36 ml
Diámetro (métrico):
16 mm
20 mm
Altura (métrico):
125 mm
150 mm
N.º por caja:
500
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) N.º por caja unitSize
11309253 19 ml 16 mm 125 mm 1000 paquete de 1000
11349253 36 ml 20 mm 150 mm 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309253 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9944516X
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Confíe en estos tubos de vidrio borosilicatado de base redonda para aplicaciones a altas temperaturas con productos químicos agresivos. Ideales para su uso con muestras sensibles a sustancias lixiviables en tubos de plástico.
Confíe en estos tubos de vidrio borosilicatado de base redonda para aplicaciones a altas temperaturas con productos químicos agresivos.Los tubos de vidrio borosilicatado sin reborde de base redonda Thermo Scientific™ Sterilin™ son ideales para su uso con muestras sensibles a sustancias lixiviables en tubos de plástico.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Alta resistencia a la temperatura y las agresiones químicas
  • Perfil de tubo sin reborde
  • Se suministran sin tapones
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Información para pedidos
  • Disponibles solo en el Reino Unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo sin reborde
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 19 ml
Material Vidrio de borosilicato Pyrex
N.º por caja 1000
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Cantidad de embalaje Caja de 1000 (paquete de 250)
Capacidad (imperial) 0,6424 fl oz
Altura (métrico) 125 mm