Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa
Código de producto. 11359143
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Material del cierre:
Metal
Polietileno
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
N.º por caja:
120/Paq.
200/Paq.
300/Paq.
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 50
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Etiqueta N.º por caja unitSize
11359143 100 mL Polietileno Impreso 200/Paq. paquete de 200
11379123 60 mL Metal Sin etiqueta 300/Paq. paquete de 300
11319143 60 mL Metal Impreso 300/Paq. paquete de 300
11339153 60 mL Metal Plano 300/Paq. paquete de 300
11389123 60 mL Polietileno Sin etiqueta 300/Paq. paquete de 300
11788898 60 mL Polietileno Impreso 300/Paq. paquete de 300
11708908 60 mL Polietileno Plano 300/Paq. paquete de 300
11399123 100 mL Metal Sin etiqueta 200/Paq. paquete de 200
11349143 100 mL Metal Impreso 200/Paq. paquete de 200
11369143 100 mL Metal Plano 200/Paq. paquete de 200
11309133 100 mL Polietileno Sin etiqueta 200/Paq. paquete de 200
11379143 100 mL Polietileno Plano 200/Paq. paquete de 200
11319133 150 mL Metal Sin etiqueta 120/Paq. paquete de 120
11389143 150 mL Metal Impreso 120/Paq. paquete de 120
11399143 150 mL Metal Plano 120/Paq. paquete de 120
11329133 250 mL Metal Sin etiqueta 50/caja paquete de 50
11349153 250 mL Metal Impreso 50/caja paquete de 50
12047492 250 mL Metal Plano 50/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11359143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 185BP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico.
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico. Fabricados de forma aséptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
Características:
  • Fabricados de forma aséptica
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Certificado de producto 125AM, 125BM y 125CM compatible con 95 kPa, lo que garantiza la idoneidad para el transporte de muestras
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en Norteamérica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 100 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo D).
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 51 mm
Altura (métrico) 78 mm
Etiqueta Impreso
N.º por caja 200/Paq.