Learn More
Sterilin™ Polystyrene Cell Culture Tubes
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Dual-position Cap |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Polystyrene |
| Desechables | Single-use |
| Graduado | Yes |
| Cantidad | 500/Cs. |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Mostrar más |