Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de poliestireno Sterilin™ de 30 ml, sin etiqueta
Código de producto. 12501299
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Recipiente, cuchara
Recipiente, ácido bórico
Solo recipiente
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
N.º por caja:
400/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Etiqueta N.º por caja Tamaño de la unidad
12501299 Solo recipiente Sin etiqueta 400/Paq. paquete de 400
12511299 Solo recipiente Impreso 400/Paq. paquete de 400
12521299 Solo recipiente Plano 400/Paq. paquete de 400
11758918 Recipiente, cuchara Sin etiqueta 400/Paq. paquete de 400
11768918 Recipiente, cuchara Impreso 400/Paq. paquete de 400
11309143 Recipiente, cuchara Plano 400/Paq. paquete de 400
12799855 Recipiente, ácido bórico Impreso 400/Paq. paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12501299 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 128A/FS
Garantice una contención de muestras excelente mediante el uso de los recipientes universales de 30 ml de poliestireno Sterilin, con una junta de flujo tradicional con tapón de 1 a 1/2 de vuelta.
Garantice una contención de muestras excelente mediante el uso de los recipientes universales de 30 ml de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin, con una junta de flujo tradicional con tapón de 1 a 1/2 de vuelta.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
  • La compatibilidad con 95 kPa garantiza un rendimiento sin fugas y la idoneidad para el transporte (excepto las variantes con cuchara)
  • Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,4g) para la conservación de muestras de orina
  • Aptos para la centrifugación a 3.800 x g
  • Fabricados de forma aséptica
  • Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente universal
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE.
Material del cierre Polipropileno
Descripción Recipiente universal
Diámetro (métrico) 31 mm
Altura (métrico) 94 mm
Incluye Solo recipiente
Etiqueta Sin etiqueta
N.º por caja 400/Paq.