Learn More
Tubos de cultivo celular de polipropileno Sterilin™
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Dos posiciones |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Polipropileno |
| Desechables | Sí |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 500/Cs. |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 4 ml |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Mostrar más |