Learn More
Tubos de cultivo celular de polipropileno Sterilin™
Código de producto. 11738948
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11738948 12 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 11738948 Proveedor Thermo Scientific Sterilin N.º de proveedor 100CTP1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Dos posiciones
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polypropylene
Desechables Single-use
Graduado Sí
Cantidad 500/Cs.
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 12 ml
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo