Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de 30 ml de polipropileno Sterilin™, recipiente universal de polipropileno de 30 ml, sin etiqueta
Código de producto. 12663546
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta:
Impreso
Plano
Incluye:
Recipiente con cuchara
Recipiente con ácido bórico
Solo recipiente
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta Incluye Tamaño de la unidad
12663546 Impreso Solo recipiente paquete de 400
12673546 Plano Solo recipiente paquete de 400
12683546 Impreso Recipiente con ácido bórico paquete de 400
12693546 Impreso Recipiente con cuchara paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12663546 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 128B/P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.03€
    108.00€ / paquete de 400
    Ahorro 73.03€
    40% Descuento
En stock
Garantice una excelente resistencia química y a temperaturas con el recipiente a prueba de fugas de 30 ml compatible con 95 kPa, marcado CE y tapón de 1/2 de vuelta Quickstart.
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes universales Thermo Scientific™ Sterilin™ de 30 ml de polipropileno, compatibles con 95 kPa y resistentes a fugas.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Características:
  • Polipropileno ultra transparente fabricado asépticamente
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Aptos para la centrifugación a 9500 × g
  • Tapón multisello QuickStart para mejorar la manipulación y proporcionar un rendimiento sin fugas inigualable
  • Número de lote impreso en cada recipiente para facilitar la trazabilidad completa
  • Etiquetado para incluir datos del paciente y disponibles sin dosificar o dosificados con conservante de ácido bórico (0,4 g) o una cuchara suelta
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Material Polipropileno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo).
Tipo de tapón Multi-Seal
Descripción Recipiente universal
Diámetro (métrico) 31 mm
Altura (métrico) 94 mm
Incluye Solo recipiente
Etiqueta Impreso
Cantidad 400/Paq.