Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal
Código de producto. 11329123
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Material del cierre:
Metal
Polietileno
Polipropileno
Cantidad:
120/Paq.
200/Paq.
300/Paq.
400/Paq.
50/caja
700/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Cantidad Tamaño de la unidad
11329123 60 mL Metal 300/Paq. paquete de 300
11309123 7 mL Polietileno 700/Paq. paquete de 700
11319123 30 mL Polipropileno 400/Paq. paquete de 400
11339123 100 mL Metal 200/Paq. paquete de 200
11349123 150 mL Metal 120/Paq. paquete de 120
11359123 250 mL Metal 50/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11329123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 125PYR
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Etiquetados con números de lote para una trazabilidad completa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 60 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D. Certificado como libre de endotoxinas en niveles <0,01 EU/m.
Material del cierre Metal
Descripción Recipiente apirógeno
Diámetro (métrico) 44,5 mm
Altura (métrico) 61 mm
Etiqueta Impreso
Cantidad 300/Paq.