Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glass Plugged Pipettes in Individual Paper Peel Packaging
Código de producto. 11946988
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Cantidad:
1/paquete, 600/caja
1/paquete, 720/caja
1/paquete, 800/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 600
paquete de 720
paquete de 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11946988 2 ml 1/paquete, 720/caja paquete de 180
11936988 1 ml 1/paquete, 800/caja paquete de 800
11956988 5 ml 1/paquete, 720/caja paquete de 720
11966988 10 ml 1/paquete, 600/caja paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11946988 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70772N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    132.24€ / paquete de 180
    Ahorro 65.76€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes.
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes, individually wrapped in paper peel packaging.
Not available in all geographic regions.
  • Calibrados para dispensar la última gota con aire
  • Graduaciones de fácil lectura
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pipetas con émbolo de vidrio; 2 ml, en envase individual separable de papel
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones negativas < -2,0/ml
Cantidad 1/paquete, 720/caja
Color Verde
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 290 mm