Learn More
Beschreibung
Facilite la recogida de las muestras y su transporte hasta el laboratorio en un solo recipiente con Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Envasado individual y esterilización mediante irradiación gamma
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Disponibles en poliestireno transparente o azul
- Mango desmontable fácilmente tras la recogida de muestras para facilitar el transporte
- Selección de la longitud del mango para la adaptación a la mayoría de aplicaciones de muestreo
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material del cierre | Metal |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Transparente |
| Descripción | Dippas, tapón de rosca |
| Longitud (métrico) | 383 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?