Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Código de producto. 11729352 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Longitud (métrico):
191 mm
334 mm
383 mm
Material del cierre:
Metal
Polyethylene
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Material del cierre Color Tamaño de la unidad
11729352 30 mL 191 mm Polyethylene Transparente 50 PCS
11738938 30 mL 191 mm Polyethylene Azul paquete de 50
11788848 100 mL 383 mm Metal Transparente paquete de 100
11798848 100 mL 383 mm Metal Azul paquete de 100
11748938 250 mL 334 mm Metal Transparente 50 PCS
11758938 250 mL 334 mm Metal Azul paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11729352 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 19117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    125.00€ / paquete de 50
    Ahorro 48.00€
    27% Descuento
En stock
Facilite la recogida de las muestras y su transporte hasta el laboratorio en un solo recipiente con Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
Facilite la recogida de las muestras y su transporte hasta el laboratorio en un solo recipiente con Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Envasado individual y esterilización mediante irradiación gamma
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Disponibles en poliestireno transparente o azul
  • Mango desmontable fácilmente tras la recogida de muestras para facilitar el transporte
  • Selección de la longitud del mango para la adaptación a la mayoría de aplicaciones de muestreo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de rosca Dippa
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Material del cierre Polyethylene
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Longitud (métrico) 191 mm