Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ transparentes
Código de producto. 11349163
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Microplaca
Forma del pocillo:
No aplica
Plano
U
V
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
50 PCS
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Forma del pocillo Esterilidad Tamaño de la unidad
11349163 Microplaca Plano No estéril 50 PCS
11339163 Microplaca U No estéril 50 PCS
11897403 Microplaca V No estéril 50 PCS
11399153 Microplaca U Estéril 50 PCS
11309163 Microplaca V Estéril 50 PCS
11319163 Microplaca Plano Estéril 50 PCS
11329163 Microplaca No aplica Estéril 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11349163 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 611F96
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.96€
    57.30€ / paquete de 50
    Ahorro 96.66€
    62% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Almacene y transporte muestras o realice cribajes de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Almacene y transporte muestras o realice cribados de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Se suministran sin tapa; se pueden adquirir por separado. No disponibles en todas las áreas geográficas.
  • Fabricadas con poliestireno virgen, lo que ofrece una transparencia excelente
  • Las placas fabricadas asépticamente no reciben tratamiento de superficie y por lo tanto proporcionan una superficie de unión media
  • El proceso de irradiación de las placas estériles hace que la superficie sea más hidrófila, lo que genera un producto de alta adherencia
  • Apta para su uso a una longitud de onda de 340 nm
  • Los anillos de condensación en la tapa, junto con los bordes de los pocillos elevados en la base, ayudan a minimizar el riesgo de contaminación de los pocillos circundantes
  • Las esquinas de orientación y el etiquetado alfanumérico facilitan la identificación de muestras
  • Área de escritura esmerilada en la pared del extremo de la placa para una identificación clara
  • El diseño de pocillo colgante garantiza una distribución uniforme de la temperatura alrededor de cada pocillo
  • Las placas se suministran sin tapa (se puede adquirir por separado).
  • Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 50 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50
N.° por paquete 5
Cantidad 50/pack