Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ transparentes
Descripción
Almacene y transporte muestras o realice cribados de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Se suministran sin tapa; se pueden adquirir por separado. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Fabricadas con poliestireno virgen, lo que ofrece una transparencia excelente
- Las placas fabricadas asépticamente no reciben tratamiento de superficie y por lo tanto proporcionan una superficie de unión media
- El proceso de irradiación de las placas estériles hace que la superficie sea más hidrófila, lo que genera un producto de alta adherencia
- Apta para su uso a una longitud de onda de 340 nm
- Los anillos de condensación en la tapa, junto con los bordes de los pocillos elevados en la base, ayudan a minimizar el riesgo de contaminación de los pocillos circundantes
- Las esquinas de orientación y el etiquetado alfanumérico facilitan la identificación de muestras
- Área de escritura esmerilada en la pared del extremo de la placa para una identificación clara
- El diseño de pocillo colgante garantiza una distribución uniforme de la temperatura alrededor de cada pocillo
- Las placas se suministran sin tapa (se puede adquirir por separado).
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Specifications
Specifications
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | U |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.