Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de cultivo de vidrio de borosilicato Sterilin™
Código de producto. 10313921
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 ml
11,5 mL
Longitud (métrico):
100 mm
100 mm
Cantidad:
250/paq., 1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10313921 7,5 ml 100 mm 250/paq., 1000/caja paquete de 1000
11982298 11,5 mL 100 mm 250/paq., 1000/caja paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10313921 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9944913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    858.98€ / paquete de 1000
    Ahorro 61.02€
    6% Descuento
En stock
Confíe en estos tubos de cultivo de vidrio de borosilicato resistentes a los productos químicos y la temperatura para sus aplicaciones complejas. Disponibles con fondo plano o redondo y roscados para el uso de un tapón de rosca.
Confíe en estos tubos de cultivo de vidrio de borosilicato resistentes a los productos químicos y la temperatura para sus aplicaciones complejas.Los tubos de cultivo de vidrio borosilicatado Thermo Scientific™ Sterilin™ están disponibles con fondo plano o redondo y roscados para el uso de un tapón de rosca.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
  • Alta resistencia a la temperatura y las agresiones químicas
  • Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico
  • Tubo con rosca para cultivo
  • Se suministran sin tapones, tapones esterilizables en autoclave disponibles por separado.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Información para pedidos
  • Disponible solo en el Reino Unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Rosca, cultivo
Capacidad (métrico) 7,5 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 250/paq., 1000/caja
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave a 121 °C
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo