Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas de autoclave Sterilin™
Código de producto. 11329103
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Material:
HDPE (polietileno de alta densidad)
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
N.º por caja:
200
500
Tamaño de la unidad:
200 PCS
500 PCS
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material N.º por caja Tamaño de la unidad
11329103 810 x 610 mm Polipropileno 200 200 PCS
11399093 660 x 305mm Polietileno de alta densidad (HPDE) 200 200 PCS
11309103 610 x 406 mm Polietileno de alta densidad (HPDE) 200 200 PCS
11359103 660 x 305 mm HDPE (polietileno de alta densidad) 500 paquete de 500
11844145 610 x 406 mm Polietileno de alta densidad (HPDE) 500 500 PCS
11339103 810 x 610 mm HDPE (polietileno de alta densidad) 200 200 PCS
11379103 660 x 305 mm Polipropileno 200 200 PCS
11349103 660 x 305 mm Polipropileno 500 500 PCS
11389103 610 x 406 mm Polipropileno 200 200 PCS
11369103 601 x 406 mm Polipropileno 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11329103 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 511HT
En stock
Las bolsas de esterilización en autoclave Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
  • Las bolsas de polietileno de alta densidad (HDPE) se pueden esterilizar a 121 °C y las bolsas de polipropileno son adecuadas para la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes a 135 °C
  • Dispensación práctica de las bolsas individualmente en cajas de cartón con un formato similar al de las cajas de toallitas
  • Soportes de alambre con revestimiento o de cartón disponibles para su uso con bolsas de esterilización en autoclave
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bolsas para autoclave (PP)
Material Polipropileno
N.º por caja 200
Intervalo de temperatura (métrico) 135 °C
Dimensiones (L x An) 810 x 610 mm
Longitud (imperial) 32 in
Anchura (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 810 mm
Anchura (métrico) 610 mm