Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Sterilin™
Código de producto. 11369123
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Etiqueta:
Impreso
Ninguno
Sin etiqueta
Incluye:
Cubreobjetos
Solo recipiente
Ácido bórico
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Etiqueta Incluye Tamaño de la unidad
11369123 No estéril Sin etiqueta Solo recipiente paquete de 700
11399133 No estéril Impreso Solo recipiente paquete de 700
11738988 No estéril Impreso Ácido bórico paquete de 700
11817113 Estéril Ninguno Cubreobjetos paquete de 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11369123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 129A
 Artículo restringido
En stock
Almacene muestras de volumen pequeño en los recipientes Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™.
Almacene muestras de pequeño volumen en los frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™. Son ideales para muestras de uso pediátrico y otras aplicaciones clínicas de pequeño volumen. Fabricados de forma aséptica.
Características:
  • Fabricados de forma aséptica
  • Aptos para la centrifugación a 7200 x g
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,09 g) para la conservación de muestras de orina
  • Disponibles con un cubreobjetos de vidrio extraíble, lo que facilita el trabajo para el cultivo de microorganismos intracelulares (por ejemplo, Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Nota:
Estos recipientes solo son aptos para el uso in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 7 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE.
Material del cierre Polietileno
Descripción Bijou
Diámetro (métrico) 22,5 mm
Altura (métrico) 50,2 mm
Incluye Solo recipiente
Etiqueta Sin etiqueta
Cantidad 700/Paq.